Documentos
Z722464
Dispersadores IKA® ULTRA-TURRAX®
T-25 Digital, for volumes of 1-2,000 mL, 230 V, 1/cs
Sinónimos:
tissue grinders, tissue homogenizers
About This Item
UNSPSC Code:
41103800
NACRES:
NB.73
AC/DC input
230 V AC
description
sample 1 - 2,000 mL
feature
CE compliant
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
IKA 3725000
parameter
3000-25000 rpm speed
General description
T 25 Digital ULTRA-TURRAX®
  • El espectro de aplicaciones abarca desde la homogeneización de muestras de aguas residuales hasta su uso en reactores de laboratorio, tareas de dispersión al vacío o bajo presión y la preparación de muestras en diagnósticos médicos
  • Para volúmenes de 1-2 000 ml (H20)
  • Tres tipos de cojinetes de eje (se venden por separado)
  • Sólo se suministra la versión estándar con pantalla digital
  • Las configuraciones rotor-estator tienen treinta años de comparabilidad de los resultados de las pruebas demostrada y garantizada
Application
  • Reducción de partículas, emulsificaciones y potenciadores de reacciones en la investigación química, farmacéutica y alimentaria
  • Homogeneización de tejidos para investigación biológica y médica
  • Producción de alcohol
  • Análisis de metales pesados en muestras de lodo
  • Homogeneización de muestras marinas para la separación de agregados bacterianos
Nota: El elemento o varilla de dispersión se venden por separado
Legal Information
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG