Saltar al contenido
MilliporeSigma
Todas las fotos(2)

Key Documents

Z721344

FAST slide incubation chambers

16 well incubation chamber (for 8 and 16 Pad FAST Slides) 10/pk

Sinónimos:

hybridization chambers, incubation chambers, slide chambers

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

UNSPSC Code:
41122600

packaging

pack of 10

manufacturer/tradename

Maine Mfg 10486046

chamber L × W

79 mm × 25.4 mm

volume

60-100 μL

well L × W × D

7 mm × 7 mm × 4 mm

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

General description

Whatman array incubation chambers are designed for protein microarray applications on FAST Slides. The chambers provide a convenient way to carry out binding reactions on protein microarrays.

Used in conjunction with the FAST Frame or Chip Clip slide holder, the incubation chambers have a secure gasket design forming a tight, leak-proof seal with the FAST Slides. Simply remove the incubation chamber when the reaction is finished. These reusable chambers are recommended for use at room temperature and elevated incubation temperatures up to 76ºC. Disposable Chamber Covers are also available to prevent splashing and evaporation during incubations.

Other Notes

Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.

Legal Information


Certificados de análisis (COA)

Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico