Documentos clave
Z719617
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 200 μL, pkg of 96 QuickRack, non-sterile
Seleccione un Tamaño
960 EA
$118.75
4800 EA
$475.00
$118.75
Precio de catálogo$125.00Ahorre 5 %
Disponible para envío el03 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
960 EA
$118.75
4800 EA
$475.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
$118.75
Precio de catálogo$125.00Ahorre 5 %
Disponible para envío el03 de abril de 2025Detalles
Materiales
colorless
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
barrier: no
graduations
envase
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pkg of 96 QuickRack
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Sorenson 30450T
volumen máximo
200 μL
volumen
200 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Información legal
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)