Documentos clave
Z623504
Hettich® plate carriers
for ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, plate carrier for rotors 1645; 1725
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.22
Características
Holds 1 x MTP, CPplate
envase
pack of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 4345
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with rotors 1645 (Z727938) & 1725 (Z631124)
Descripción general
  • compatible with rotors 1645 and 1725 (Z631124)
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)