Documentos clave
Z601543
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A and Universal 320/320R Centrifuges, bucket/carrier for rotor 1624
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
fabricante / nombre comercial
Hettich 1481
disponibilidad
available only in EU
not available in USA and Canada
técnicas
centrifugation: suitable
Descripción general
  • compatible with rotor 1624 (Z601527)
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)