Documentos clave
Z336769
BRAND® microcentrifuge tube, 1.5 mL with lid, PP
transparent, pack of 500
Sinónimos:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
cap (Lid)
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
RCF 20,000 × g
envase
pack of 500
fabricante / nombre comercial
BRAND
Al × D.E.
41 mm × 10.75 mm
capacidad
1.5 mL
membrana diám. × grosor
8.5 mm × 0.3 mm
color
transparent
Descripción general
Uniform lid membrane thickness ensures trouble-free piercing by the analyser. Lid provides leak-free seal and fits tightly, yet is easily reopened. Matted labeling area with subdivisions for approximate volume determination. Withstands RCF 20000 × g at 20°C for 20 minutes.
* The amber-colored tubes are particularly suitable for light sensitive reagents.
Características y beneficios
  • High cleanliness for demanding applications
  • Tight sealing snap lid
  • Can be opened and closed with one hand
Otras notas
BR780500 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)