Documentos clave
Z332593
Drum adapter system for BRAND® Dispensette® III and Dispensette® Organic
filling tube L × diam. 2.5 m × 830 mm, pore size 3 μm
Seleccione un Tamaño
1 EA
$720.00
$720.00
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$720.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
$720.00
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Materiales
FEP filling tube
fabricante / nombre comercial
BRAND
tubo de llenado L × diám.
2.5 m × 830 mm
tamaño de poro
3 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
Dispensette Adapter System, 19mm Gewinde. Inkl. Wandhalterung für Dispensette .
Otras notas
BR704261 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)