Documentos clave
Z331465
Lenz® round bottom flasks
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
El producto Z331465 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass 3.3
round bottom flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS29/32
Agency
according to DIN 12 348
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Lenz 3.0029.49
capacidad
250 mL
Información legal
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)