Z323764
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Pellet pattern
volume 50 mL, amber glass stopcock (Schellbach lateral)
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
Productos recomendados
Materiales
amber borosilicate glass 3.3
amber glass stopcock (Schellbach lateral)
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND 22324
intervalo de medición del volumen
50 mL
volumen
50 mL
Descripción general
Mit Hahn und Spülkreis. Kalibriert auf Auslauf (TD,Ex) Beschriftung in weißer Emaille. Mit Schellbachstreifen.
Otras notas
BR22324 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)