Documentos clave
Z315907
Eppendorf® Reference® pipette, fixed volume
volume 500 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
Materiales
blue control button
descripción
fully autoclavable
Características
electronic: no
single-channel
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 4900 000.516
intervalo de medición del volumen
500 μL
Descripción general
Ejector sleeve removable, for easy access to narrow vessels.
Single button control of filling, blow-out and tip ejection.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Reference is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)