Documentos clave
WH0344387M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDKL4 antibody produced in mouse
clone 5G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-cyclin-dependent kinase-like 4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5G3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDKL4(344387)
Descripción general
Cyclin dependent kinase-like 4 (CDKL4) is part of the cyclin-dependent protein kinase (CDK) family.
Inmunógeno
CDKL4 (AAV63975, 196 a.a. ~ 295 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TGQPLWPGKSDVDQLYLIIRTLGKLIPRHQSIFKSNGFFHGISIPEPEDMETLEEKFSDVHPVALNFMKGCLKMNPDDRLTCSQLLESSYFDSFQEAQIK
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cyclin dependent kinase-like 4 (CDKL4) has been associated with colorectal cancer.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Moubin Lin et al.
Oncotarget, 6(18), 16774-16785 (2015-04-24)
The purpose of this study is to identify protein kinase genes that modulate oxaliplatin cytotoxicity in vitro and evaluate the roles of these genes in predicting clinical outcomes in CRC patients receiving oxaliplatin-based adjuvant chemotherapy. A high-throughput RNAi screening targeting