Documentos clave
WH0143241M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DYDC1 antibody produced in mouse
clone 1B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DYDC1, Anti-FLJ43920, Anti-hypothetical protein BC019250
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DYDC1(143241)
Inmunógeno
LOC143241 (AAH19250, 1 a.a. ~ 177 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MESIYLQKHLGACLTQGLAEVARVRPVDPIEYLALWIYKYKENVTMEQLRQKEMAKLERERELALMEQEMMERLKAEELLLQQQQLALQLELEMQEKERQRIQELQRAQEQLGKEMRMNMENLVRNEDILHSEEATLDSGKTLAEISDRYGAPNLSRVEELDEPMFSDIALNIDQDL
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)