Documentos clave
WH0050717M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WDR42A antibody produced in mouse
clone 1A12, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-DKFZp781G1096, Anti-H326, Anti-MGC99640, Anti-WD repeat domain 42A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A12, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgMκ
Nº de acceso GenBank
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WDR42A(50717)
Descripción general
This gene encodes a WD repeat-containing protein that interacts with the Cul4-Ddb1 E3 ligase macromolecular complex. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
WDR42A (AAH13107, 1 a.a. ~ 273 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSKGSSTDGRTDLANGSLSSSPEEMSGAEEGRETSSGIEVEASDLSLSLTGDDGGPNRTSTESRGTETESSGEDKDSDSMEDTGHYSINDENRVHDRSEEEEEEEEEEEEEQPRRRVQRKRANRDQDSSDDERALEDWVSSETSALPRPRWQALPALRERELGSSARFVYEACGARVFVQRFRLQHGLEGHTGCVNTLHFNQRGTWLASGSDDLKVVVWDWVRRQPVLDFESGHKSNVFQVRQGSIIATERIRHELEKSELQHGLGADSELL
Forma física
Solution
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)