WH0025805M1
Monoclonal Anti-BAMBI antibody produced in mouse
clone 3C1-1D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-BMP and activin membrane-bound inhibitor homolog (Xenopus laevis), Anti-NMA
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3C1-1D1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BAMBI(25805)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MDRHSSYIFIWLQLELCAMAVLLTKGEIRCYCDAAHCVATGYMCKSELSACFSRLLDPQNSNSPLTHGCLDSLASTTDICQAKQARNHSGTTIPTLECCHEDMCNYRGLHDVLSPPRGEASGQGNRYQHDGSRNLITKVQELTSSKELWFRAAVIAVPIAGGLTLVLLIMLALRMLRSENKRLQDQRQQMLSRLHYSFHGHHSKKGQVAKLDLECMVPVSGHENCCLTCDKMRQADLSNDKILSLVHWGMYSGHGKLEFV
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)