Documentos clave
WH0010605M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PAIP1 antibody produced in mouse
clone 7E7, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-MGC12360, Anti-poly(A) binding protein interacting protein 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7E7, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PAIP1(10605)
Descripción general
The protein encoded by this gene interacts with poly(A)-binding protein and with the cap-binding complex eIF4A. It is involved in translational initiation and protein biosynthesis. Overexpression of this gene in COS7 cells stimulates translation. Alternative splicing occurs at this locus and three transcript variants encoding three distinct isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PAIP1 (NP_001002, 76 a.a. ~ 185 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YPTLSEYVQDFLNHLTEQPGSFETEIEQFAETLNGCVTTDDALQELVELIYQQATSIPNFSYMGARLCNYLSHHLTISPQSGNFRQLLLQRCRTEYEVKDQAAKGDEVTR
Forma física
Solution
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)