Documentos clave
WH0009924M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-USP52 antibody produced in mouse
clone 6A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-KIAA0710, Anti-PAN2, Anti-ubiquitin specific peptidase 52
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6A7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PAN2(9924)
Inmunógeno
USP52 (NP_055686, 1099 a.a. ~ 1198 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TVYLFHMPRKRMISLRFLAWYFLDLKIQGETHDSIEDARTALQLYRKYLELSKNGTEPESFHKVLKGLYEKGRKMDWKVPEPEGQTSPKNAAVFSSVLAL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)