Documentos clave
WH0009473M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C1orf38 antibody produced in mouse
clone 1C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ICB1, Anti-chromosome 1 open reading frame 38
Seleccione un Tamaño
100 μG
$406.00
$406.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
$406.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$406.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... C1orf38(9473)
Inmunógeno
C1orf38 (AAH31655, 1 a.a. ~ 111 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEGQQVILHLPLSQKGPFWTWEPSAPRTLLQVLQDPALKDLVLTCPTLPWHSLILRPQYEIQAIMHIFSSLRIAATRSAAQTQGEDLARVHQGWLQYVQQDSCPQEGPQAR
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)