WH0009197M7
Monoclonal Anti-SLC33A1 antibody produced in mouse
clone 3A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ACATN, Anti-AT1, Anti-solute carrier family 33 (acetyl-CoA transporter), member 1
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, rat, mouse
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgGκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC33A1(9197)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MSPTISHKDSSRQRRPGNFSHSLDMKSGPLPPGGWDDSHLDSAGREGDREALLGDTGTGDFLKAPQSFR
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)