WH0006911M1
Monoclonal Anti-TBX6 antibody produced in mouse
clone 2D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-T-box 6
Seleccione un Tamaño
$406.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
$406.00
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TBX6(6911)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
SFHRVKLTNSTLDPHGHLILHSMHKYQPRIHLVRAAQLCSQHWGGMASFRFPETTFISVTAYQNPQITQLKIAANPFAKGFRENGRNCKRERDARVKRKLRGPEPAATE
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)