WH0004999M1
Monoclonal Anti-ORC2L antibody produced in mouse
clone 3E11-1G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ORC2, Anti-origin recognition complex, subunit 2-like (yeast)
Seleccione un Tamaño
$406.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
$406.00
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E11-1G5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ORC2L(4999)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MSKPELKEDKMLEVHFVGDDDVLNHILDREGGAKLKKERAQLLVNPKKIIKKPEYDLEEDDQEVLKDQNYVEIMGRDVQESLKNGSATGGGNKVYSFQNRKHSEKMAKLASELAKTPQKSVSFSLKNDPEITINVPQSSKGHSASDKVQPKNNDKSEFLSTAPRSLRKRLIVPRSHSDSESEYSASNSEDDEGVAQEHEEDTNAVIFSQKIQAQNRVVSAPVGKETPSKRMKRDKTSDLVEEYFEAHSSSKVLTSDRTLQKLKRAKLDQQTLRNLLSKVSPSFSAELKQLNQQYEKLFHKWMLQLHLGFNIVLYGLGSKRDLLERFRTTMLQDSIHVVINGFFPGISVKSVLNSITEEVLDHMGTFRSILDQLDWIVNKFKEDSSLELFLLIHNLDSQMLRGEKSQQIIGQLSSLHNIYLIASIDHLNAPLMWDHAKQSLFNWLWYETTTYSPYTEETSYENSLLVKQSGSLPLSSLTHVLRSLTPNARGIFRLLIKYQLDNQDNPSYIGLSFQDFYQQCREAFLVNSDLTLRAQLTEFRDHKLIRTKKGTDGVEYLLIPVDNGTLTDFLEKEEEEA
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)