V5764
Anti-Vesicular GABA Transporter antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-VGAT
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
potencia
2-4 mg per mL effective concentration (determined by immunoblotting, using mouse brain and rat brain extracts)
mol peso
antigen ~55 kDa
reactividad de especies
rat, mouse
envase
pkg of 200 μL
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles (Storage in "frost-free" freezers is not recommended)
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using mouse brain and rat brain extracts (S1 fraction)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC32A1(140679)
mouse ... Slc32a1(22348)
rat ... Slc32a1(83612)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunohistochemistry
- western blot
- immunocytochemistry
Immunohistochemistry (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)