MilliporeSigma
V3262
Sigma-Aldrich
L-Valine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H19N2O3 · C2HF3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
389.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2OC(=O)C=C(C)c2c1
InChI
1S/C15H18N2O3.C2HF3O2/c1-8(2)14(16)15(19)17-10-4-5-12-11(7-10)9(3)6-13(18)20-12;3-2(4,5)1(6)7/h4-8,14H,16H2,1-3H3,(H,17,19);(H,6,7)/t14-;/m0./s1
Clave InChI
MCHFEDCKESEFSO-UQKRIMTDSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)