MilliporeSigma
V1506
cis-Vaccenyl alcohol
~99% (capillary GC)
Sinónimos:
cis-11-Octadecenol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H36O
Número CAS:
Peso molecular:
268.48
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
~99% (capillary GC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCO
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)