MilliporeSigma
V0750
Sigma-Aldrich
L-Valine benzyl ester hydrochloride
≥98% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
243.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Nombre del producto
L-Valine benzyl ester hydrochloride,
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
color
white
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-9(2)11(13)12(14)15-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8,13H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1
Clave InChI
ZIUNABFUHGBCMF-MERQFXBCSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dawei Ma et al.
Organic letters, 4(14), 2377-2380 (2002-07-06)
[reaction: see text] Condensation of L-valine benzyl ester toluenesulfonic acid salt with a substituted cyclohexadione followed by aromatization with the assistance of NBS provides an N-aryl L-valine benzyl ester. This intermediate is converted into 7-substituted benzolactam-V8s using an asymmetric Strecker