T7450
T62
≥98% (HPLC), crystalline
Sinónimos:
2-Amino-3-(4-chlorobenzoyl)-5,6,7,8-tetrahydrobenzothiophene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
crystalline
color
orange
solubilidad
DMSO: ~20 mg/mL
H2O: insoluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1sc2CCCCc2c1C(=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C15H14ClNOS/c16-10-7-5-9(6-8-10)14(18)13-11-3-1-2-4-12(11)19-15(13)17/h5-8H,1-4,17H2
Clave InChI
OTZVBZFYMFTYKH-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADORA1(134)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)