MilliporeSigma
T7012
Tetraethylammonium bromide
≥99%
Sinónimos:
TEA bromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(C2H5)4N(Br)
Número CAS:
Peso molecular:
210.16
EC Number:
200-769-4
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3563430
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99%
mp
285 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetraethylammonium bromide
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)