MilliporeSigma
T6131
Sigma-Aldrich
N-Trifluoroacetyl-L-tyrosine methyl ester
~98% (TLC)
About This Item
Fórmula lineal:
C12H12NF3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
291.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
~98% (TLC)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(F)(F)F
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)