MilliporeSigma
T5906
(3-Trimethylsilyl-2-propynyl)triphenylphosphonium bromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H26BrPSi
Número CAS:
Peso molecular:
453.43
UNSPSC Code:
12352000
Beilstein/REAXYS Number:
3581358
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
mp
166-167 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].C[Si](C)(C)C#CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26PSi.BrH/c1-26(2,3)21-13-20-25(22-14-7-4-8-15-22,23-16-9-5-10-17-23)24-18-11-6-12-19-24;/h4-12,14-19H,20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
PBSHVEOONSKWJF-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Horner-Wadsworth-Emmons olefination
  • Aromatic ring umpolung
  • Stereoselective Wittig reaction
  • Bromoetherification reactions
  • Olefination of Garner′s aldehyde
  • Regioselective Wittig reaction
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)