Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human kidney
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
human kidney
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Application
Highly purified nuclear protein from whole tissue homogenates. Useful in electrophoresis, Western blotting, immunoassay, and other applications requiring source-specific, non-denatured protein.
Physical form
0.5 mg protein (approx. 3 mg protein/mL) in a solution containing 20 mM HEPES, pH 7.9, 1.5 mM MgCl2, 0.2 mM EDTA, 420 mM NaCl, 25% glycerol, and a cocktail of protease inhibitor.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tissue protein, nuclear
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?