T4146
1,3,9-Trimethylxanthine
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
2,6-Dihydroxy-1,3,9-trimethylpurine, Isocaffeine
About This Item
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
H2O: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2c(ncn2C)C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-5-6(10)11(2)8(14)12(3)7(5)13/h4H,1-3H3
InChI key
LPHGQDQBBGAPDZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?