T3751
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SO3H · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
190.22
Beilstein:
3568023
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Productos recomendados
densidad de vapor
5.9 (vs air)
Ensayo
99%
mp
103-106 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
Clave InChI
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?