T1507
Tyr-Tyr-Tyr Methyl ester
≥98% (TLC)
About This Item
Nombre del producto
Tyr-Tyr-Tyr Methyl ester,
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(N)Cc3ccc(O)cc3
InChI
1S/C28H31N3O7/c1-38-28(37)25(16-19-6-12-22(34)13-7-19)31-27(36)24(15-18-4-10-21(33)11-5-18)30-26(35)23(29)14-17-2-8-20(32)9-3-17/h2-13,23-25,32-34H,14-16,29H2,1H3,(H,30,35)(H,31,36)
InChI key
UXCUYXDJYCOPDL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)