Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13N3O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
239.70
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-708-9
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
SMILES string
Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(N)=O
InChI
1S/C11H13N3O.ClH/c12-9(11(13)15)5-7-6-14-10-4-2-1-3-8(7)10;/h1-4,6,9,14H,5,12H2,(H2,13,15);1H/t9-;/m0./s1
InChI key
WOBDANBSEWOYKN-FVGYRXGTSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?