MilliporeSigma
T0531
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose
≥98% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H36O6
Número de CAS:
Peso molecular:
540.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
mp
145-149 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
InChI
1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31-,32+,33-,34?/m1/s1
Clave InChI
OGOMAWHSXRDAKZ-BKJHVTENSA-N
Otras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)