T0516
Thromboxane B2
Sinónimos:
(5Z,9α,11RS,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxythromboxa-5,13-dien-1-oic acid, TXB2
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
grupo funcional
carboxylic acid
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1OC(O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O6/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-18-16(17(22)14-20(25)26-18)10-7-4-5-8-11-19(23)24/h4,7,12-13,15-18,20-22,25H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t15-,16-,17-,18+,20?/m0/s1
Clave InChI
XNRNNGPBEPRNAR-JQBLCGNGSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?