Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H21BN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
228.10
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlestorage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C.BC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C7H12BNO3.C3H9N/c1-12-6(10)5-3-2-4-9(5)7(8)11;1-4(2)3/h5H,2-4,8H2,1H3;1-3H3/t5-;/m0./s1
InChI key
CDDWTYRAHGQGIJ-JEDNCBNOSA-N
Other Notes
α-Boron analog of betaine-Pro methyl ester.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?