T0281
3,3′,5′-Triiodo-L-thyronine
thyroid hormone analog
Sinónimos:
Reverse T3, rT(3)
About This Item
Productos recomendados
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
InChI key
HZCBWYNLGPIQRK-LBPRGKRZSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?