Documentos clave
SRP8038
Sigma-Aldrich
IL-38 mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, FLAG® tagged, lyophilized
Sinónimos:
CD223, Interleukin-1 family member 10, Interleukin-38
Seleccione un Tamaño
10 μG
$525.00
$525.00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
$525.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
$525.00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Nombre del producto
IL-38 mouse, recombinant, expressed in E. coli, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
origen biológico
mouse
recombinante
expressed in E. coli
etiqueta
FLAG® tagged
Ensayo
>95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
~20 kDa
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
color
white
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Il1f10(215274)
Descripción general
IL-38 (IL-1F10) mRNA is expressed in heart, placenta, fetal liver, spleen, thymus and tonsil. The expression in a variety of immune tissues and similarity to IL-1Ra suggest a role of IL-1F10 in the inflammatory response.
Forma física
Lyophilized from PBS and 0.5% trehalose.
Reconstitución
Reconstitute with 100 μL deionized water.
Otras notas
IL-38 [IL-1F10] (mouse) (aa 3-152) is fused at the C-terminus to a FLAG-tag.
Información legal
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ina Rudloff et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 67(12), 3219-3225 (2015-09-01)
Knowledge of interleukin-38 (IL-38), formerly IL-1 family member 10, is sparse, but Il1f10 polymorphisms are associated with inflammatory diseases, and recombinant IL-38 inhibits inflammatory responses similar to those reported in the context of systemic lupus erythematosus (SLE). We undertook this