SRP6431
ICOSLG/B7-H2/CD275 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
B7H2, B7RP-1, B7RP1, GL50, ICOS ligand, ICOS-L, ICOSL, LICOS
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
potencia
3.2-400 ng/mL
mol peso
calculated mol wt 27.5 kDa
observed mol wt 45-50 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Asp 19 is the predicted N-terminal.)
envase
pkg of 20 and 100 μg
impurezas
<1 EU/μg
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... ICOSLG(23308)
Descripción general
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)