SRP6420
Kallikrein-1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
KLK1, KLKR, Klk6, hK1
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 27.9 kDa
observed mol wt 40-45 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Pro 19 is the predicted N-terminal.)
envase
pkg of 10 μg
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... KLK1(3816)
Descripción general
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)