Documentos clave
SRP6044
Sigma-Aldrich
Angiostatin from human plasma
Sinónimos:
Angiostatin, Angiostatin K1-4, Angiostatin Kringles 1-4
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
origen biológico
human
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
mol peso
50.0 kDa
envase
pkg of 100 μg
impurezas
Endotoxin, tested
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PLG(5340)
Forma física
In 20 mM HEPES, 150 mM NaCl, pH 7.4
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alvaro Macieira-Coelho
Inhibitors of Cell Growth (2012)
Angiostatin: an endogenous inhibitor of angiogenesis and of tumor growth.
O' Reilly MS
EXS (1997)
Characterization of a reduced form of plasma plasminogen as the precursor for angiostatin formation.
Butera D
The Journal of Biological Chemistry (2014)
Anti-angiogenesis mediated by angiostatin K1-3, K1-4 and K1-4.5. Involvement of p53, FasL, AKT and mRNA deregulation.
Chen YH
Thrombosis and Haemostasis (2006)