SRP5088
TAK1-TAB1 (1-303), (437-end), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
MAP3K7, MGC57664, TAK1: MAP3K7
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Línea del producto
PRECISIO® Kinase
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
8-12 nmol/min·mg
mol peso
~74 kDa
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... MAP3K7(6885) , TAB1(10454)
Descripción general
Forma física
Nota de preparación
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)