SRP4504
FABP4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
AFABP, Adipocyte lipid-binding protein, Adipocyte-type fatty acid-binding protein, Fatty acid-binding protein, Fatty acid-binding protein 4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥98% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
~16 kDa
envase
pkg of 100 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... FABP4(2167)
Descripción general
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)