SRP0190
RbAp48 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Chromatin assembly factor/CAF-1, NURF55, RBBP4, Retinoblastoma binding protein 4, Retinoblastoma-binding protein p48
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensayo
≥40% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
48 kDa
envase
pkg of 50 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... RBBP4(5928)
Descripción general
Aplicación
Forma física
Nota de preparación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)