Documentos clave
SRP0157
Sigma-Aldrich
SUV4-20h2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
KMT5C, Lysine N-methyltransferase 5C, Su(var)4-20 homolog 2, Suppressor of variegation 4-20 homolog 2
Seleccione un Tamaño
50 μG
$800.00
$800.00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
$800.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
$800.00
Normalmente se envía en 2 semanas.
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥80% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
58 kDa
envase
pkg of 50 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
Descripción general
Human SUV4-20H2 (GenBank Accession No. NM_032701), amino acids 2-280, with N-terminal GST tag, MW = 58 kDa, expressed in E. coli expression system.
Aplicación
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
Nota de preparación
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)