SML3716
MS6105
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(5-(Cyclopropylmethyl)-3-(3-(6-(13-(((S)-1-((2S,4R)-4-hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-13-oxotridecanamido)hex-1-yn-1-yl)phenyl)-4-(4-sulfamoylbenzyl)-1H-pyrazol-1-yl)thiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
O=C(NCCCCC#CC1=CC(C2=NN(C(CC3CC3)=C2CC4=CC=C(C=C4)S(N)(=O)=O)C5=NC(C(O)=O)=CS5)=CC=C1)CCCCCCCCCCCC(N[C@H](C(N6C[C@@H](C[C@H]6C(NCC7=CC=C(C=C7)C8=C(N=CS8)C)=O)O)=O)C(C)(C)C)=O
InChI
1S/C65H81N9O9S3/c1-43-59(85-42-69-43)48-30-26-47(27-31-48)39-68-61(78)55-38-50(75)40-73(55)62(79)60(65(2,3)4)71-57(77)23-16-11-9-7-5-6-8-10-15-22-56(76)67-34-17-13-12-14-19-44-20-18-21-49(35-44)58-52(36-45-28-32-51(33-29-45)86(66,82)83)54(37-46-24-25-46)7
Clave InChI
APEYSKGQWJKJAZ-LCLGPXMOSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)