Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9F3N4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
318.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleServicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC(F)=NC=C1CO)NC2=CC(C(F)F)=NS2
InChI
1S/C11H9F3N4O2S/c12-8-1-6(5(4-19)3-15-8)16-11(20)17-9-2-7(10(13)14)18-21-9/h1-3,10,19H,4H2,(H2,15,16,17,20)
InChI key
CKYCAIAVJIFWPE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Biochem/physiol Actions
NVP-RXI570 is an orally active, potent, and selective allosteric dual inhibitor of BRM ((SMARCA2) and BRG1 (SMARCA4) that that downregulates BRM-dependent gene expression. NVP-RXI570 exhibits antiproliferative activity in a BRG1 mutant-lung-tumor xenograft model.
Orally active, potent, and selective allosteric dual inhibitor of BRM ((SMARCA2) and BRG1 (SMARCA4)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Discovery of Orally Active Inhibitors of Brahma Homolog (BRM)/SMARCA2 ATPase Activity for the Treatment of Brahma Related Gene 1 (BRG1)/SMARCA4-Mutant Cancers
Journal of medicinal chemistry, 61, 10155-10172 (2018)
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML3545-5MG | 04065268033234 |
| SML3545-25MG | 04065268033227 |