Saltar a
SML3534
Laninamivir octanoate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(O)-octanoyl R 125489, 3-(O)-octanoyl R-125489, 3-(O)-octanoyl R125489, 4S,5R,6R)-5-Acetamido-4-guanidino-6-((1R,2R)-2-hydroxy-1-methoxy-3-(octanoyloxy)propyl)-5,6-dihydro-4H-pyran-2-carboxylic acid, 5-(Acetylamino)-4-[(aminoiminomethyl)amino]-2,6-anhydro-3,4,5-trideoxy-7-O-methyl-D-glycero-D-galacto-non-2-enonic acid 9-octanoate, CS 8958, CS-8958, CS8958, LNO, Laninamivir prodrug
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H36N4O8
Número CAS:
Peso molecular:
472.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC(OC[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@@]1([H])[C@H](NC(C)=O)[C@@H](NC(N)=N)C=C(C(O)=O)O1)=O
InChI
1S/C21H36N4O8/c1-4-5-6-7-8-9-16(28)32-11-14(27)18(31-3)19-17(24-12(2)26)13(25-21(22)23)10-15(33-19)20(29)30/h10,13-14,17-19,27H,4-9,11H2,1-3H3,(H,24,26)(H,29,30)(H4,22,23,25)/t13-,14+,17+,18+,19+/m0/s1
InChI key
UKTIJASCFRNWCB-RMIBSVFLSA-N
Biochem/physiol Actions
Laninamivir (R-125489) prodrug with improved in vivo efficacy than R-125489 and Zanamivir in a mouse influenza virus A (IAV) infection model.
Laninamivir octanoate (CS-8958) is the prodrug form of Laninamivir (R-125489), a potent inhibitor agianst the neuraminidase (NA) activities of various type A and B influenza viruses, including subtypes N1 to N9 and Oseltamivir-resistant strains. When administered intranasally (3X 0.2 μmol/kg; 4 h before, 4 h & 18 h post infection), CS-8958 shows improved in vivo efficacy (100% survival rate on day 20 post infecfion) than R-125489 (100/30/20% survival rate on day 7/10/20 post infecfion) and Zanamivir (100%/0% death on day 7/10) in a mouse influenza virus A/Puerto Rico/8/34 infection model, with prolonged survival effect post a single dosage given even 7 days before infection. Note: Laninamivir octanoate is mainly used for in vivo studies, it exhibits only weak to little antiviral potency before it is converted to the active drug form.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2486SML04921724088
Zanamivir United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1724088
Zanamivir
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)