MilliporeSigma
SML3491
Sigma-Aldrich
Enflicoxib
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(±)-E 6087, 1-(4-aminosulphonylphenyl)-5-(2,4-difluorophenyl)-4,5-dihydro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole, 4-(5-(2,4-difluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide, E-6087
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12F5N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
405.34
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
O=S(N)(C1=CC=C(N2N=C(C(F)(F)F)CC2C3=CC=C(C=C3F)F)C=C1)=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Orally available, potent and selective cyclooxygenase 2 (COX-2) inhibitor
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Órganos de actuación
Gastrointestinal tract
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)