MilliporeSigma
SML3148
BI8622
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
BI 8622, BI-8622, N-[4-(Aminomethyl)phenyl]-6-(4-cyano-4-phenyl-1-piperidinyl)-5-methyl-4-pyrimidinecarboxamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H26N6O
Número CAS:
Peso molecular:
426.51
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC1(CCN(CC1)C2=C(C)C(C(NC3=CC=C(CN)C=C3)=O)=NC=N2)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C25H26N6O/c1-18-22(24(32)30-21-9-7-19(15-26)8-10-21)28-17-29-23(18)31-13-11-25(16-27,12-14-31)20-5-3-2-4-6-20/h2-10,17H,11-15,26H2,1H3,(H,30,32)
InChI key
IJHAXMJRQQTBPL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BI8622 is a selective HUWE1 (HECTH9; MULE; ARF-BP1) inhibitor (IC50 = 3.2 μM by HUWE1 HECT-domain auto-ubiquitination assay; IC50 >50 μM against other HECT-domain Ub ligases tested). BI8622 inhibits the degradation of HUWE1 target proteiins, including MCL1 (IC50 = 6.8 μM; UV irradiated HeLa MCL1 transfectants), MIZ1 (10 μM; Ls174T), and TopBP1. BI8622 suppresses Ls174T colony formation (IC50 = 8.4 μM in 5 days) and the growth of three colon carcinoma cell lines (20 μM for 5 days; HCT116, HT29, SW480).
Selective HUWE1 (HECTH9; MULE; ARF-BP1) inhibitor against HUWE1-mediated degration of target proteins.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)